Stampa…
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: m-(Trifluoromethyl)acetophenone, 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
T1546-25G T1546-5G
TCIAT1546-25GEA 96 EUR
TCIAT1546-25G TCIAT1546-5G
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone ≥97.0% (by GC)
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₇F₃O
Punto di ebollizione: 199°C
Densità: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 83°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000391
CAS Number: 349-76-8
EINECS: 206-490-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b72df896ae0192a0316d5ff547fa23506023255&vid=7b72df896ae0192a0316d5ff547fa23506023255&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %