3,4-Difluorobenzophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
D3576-25G
D3576-5G
TCIAD3576-25GEA
185
EUR
TCIAD3576-25G
TCIAD3576-5G
3,4-Difluorobenzophenone ≥98.0% (by GC)
3,4-Difluorobenzophenone
Formula:
C₁₃H₈F₂O Punto di ebollizione: 293 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 53…55 °C |
MDL Number:
MFCD00009892 CAS Number: 85118-07-6 EINECS: 285-659-4 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 53.0 to 57.0 deg-C |