Stampa…
3-(Trifluoromethoxy)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
T2372-1G T2372-5G
TCIAT2372-1GEA 18 EUR
TCIAT2372-1G TCIAT2372-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
3-(Trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NO
Peso molecolare: 187,12 g/mol
Punto di ebollizione: 236 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 37 °C
MDL Number: MFCD00040959
CAS Number: 52771-22-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49b658bd8e70ad8180da3b133ce3e007bed65aa6&vid=49b658bd8e70ad8180da3b133ce3e007bed65aa6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %