Stampa…
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, Cinacalcet Impurity 23
T1399-25G T1399-5G
TCIAT1399-25GEA 76 EUR
TCIAT1399-25G TCIAT1399-5G
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde ≥95.0% (by GC)
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde
Formula: C₈H₅F₃O
Punto di ebollizione: 66°C
Densità: 1,3024 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 68°C
MDL Number: MFCD00003373
CAS Number: 454-89-7
EINECS: 207-228-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4837108d8a6741f576cc0acac8045961cd0f5aae&vid=4837108d8a6741f576cc0acac8045961cd0f5aae&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %