Stampa…
2-Fluoro-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-4-picoline
F0579-25G F0579-5G
TCIAF0579-25GEA 169 EUR
TCIAF0579-25G TCIAF0579-5G
2-Fluoro-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₆FN
Peso molecolare: 111,12 g/mol
Punto di ebollizione: 157°C
Densità: 1,0805 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 51°C
MDL Number: MFCD00041224
CAS Number: 461-87-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5715b91e534328a7bf5fbf9a3eb00a8eb26e002f&vid=5715b91e534328a7bf5fbf9a3eb00a8eb26e002f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %