Stampa…
Isophthalic acid ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0155-25G I0155-500G
TCIAI0155-25GEA 17 EUR
TCIAI0155-25G TCIAI0155-500G
Isophthalic acid ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Isophthalic acid
Formula: C₈H₆O₄
Punto di ebollizione: 119 - 121 °C (6 -rr)
Punto di fusione: 340°C
Densità: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002516
CAS Number: 121-91-5
EINECS: 204-506-4
Merck Index: 14,05197
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64c16d776c99f84bcae02c2b516c64534b3934f7&vid=64c16d776c99f84bcae02c2b516c64534b3934f7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency