Stampa…
1,11-Undecanedioic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
N0333-25G N0333-5G
TCIAN0333-25GEA 415 EUR
TCIAN0333-25G TCIAN0333-5G
1,11-Undecanedioic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1,11-Undecanedioic acid
Formula: C₁₁H₂₀O₄
Punto di ebollizione: 372 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 108…110 °C
Densità: 1,195 g/cm³ (21 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004444
CAS Number: 1852-04-6
EINECS: 217-440-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2d8c93368efce65aa53182a7bfdfbc402f4a1fa&vid=f2d8c93368efce65aa53182a7bfdfbc402f4a1fa&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency