Stampa…
Acido tioglicolico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Mercaptoacetic acid
M0052-25G M0052-500G
TCIAM0052-25GEA 16 EUR
TCIAM0052-25G TCIAM0052-500G
Acido tioglicolico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acido tioglicolico
Formula: HSCH₂COOH
Peso molecolare: 92.12 g/mol
Punto di ebollizione: 96
Punto di fusione: -16.5
Flash Pt: 119°C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004876
CAS Number: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
UN: 1940
ADR: 8 II
Merck Index: 14,09336
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e10048d71e355676579a528a4a3f6aebeae1d26f&vid=e10048d71e355676579a528a4a3f6aebeae1d26f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Suitability for iron-analysis Abs min 0.20 (near 535nm) in the presence of Fe (3ppm)