Stampa…
Calcio D-gluconato monoidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
G0037-25G G0037-500G
TCIAG0037-25GEA 16 EUR
TCIAG0037-25G TCIAG0037-500G
Calcio D-gluconato monoidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Calcio D-gluconato monoidrato
Formula: C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O
Punto di fusione: 178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150787
CAS Number: 299-28-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 14,01669
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df3245f5acabaa949b5e458cda401178d1efac7a&vid=df3245f5acabaa949b5e458cda401178d1efac7a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency