Stampa…
5-Aminovaleric acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
A0663-25G A0663-5G
TCIAA0663-25GEA 156 EUR
TCIAA0663-25G TCIAA0663-5G
5-Aminovaleric acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-Aminovaleric acid
Formula: C₅H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 248 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 157…158 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008232
CAS Number: 660-88-8
EINECS: 211-544-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2ec311ad029e16e022faadf41c2dcf0baed3f97&vid=e2ec311ad029e16e022faadf41c2dcf0baed3f97&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %