Stampa…
3-Methylcinnamic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
M1298-25G M1298-5G
TCIAM1298-25GEA 293 EUR
TCIAM1298-25G TCIAM1298-5G
3-Methylcinnamic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Methylcinnamic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 303 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 119…120 °C
MDL Number: MFCD00016844
CAS Number: 3029-79-6
EINECS: 221-199-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56ff02c19ce1371a2a49ed5e7fc9af49b8a94753&vid=56ff02c19ce1371a2a49ed5e7fc9af49b8a94753&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C