Stampa…
Acido oleico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (9Z)-9-Octadecenoic acid
O0180-25ML O0180-5ML
TCIAO0180-25MLEA 148 EUR
TCIAO0180-25ML TCIAO0180-5ML
Acido oleico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Acido oleico
Formula: C₁₈H₃₄O₂
Peso molecolare: 282,47 g/mol
Punto di ebollizione: 285°C
Punto di fusione: 16,7 °C
Densità: 0,8946 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 187°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064242
CAS Number: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 14,06828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee13c6abe07f6308fe818fe431015b08e2fdcb25&vid=ee13c6abe07f6308fe818fe431015b08e2fdcb25&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %