Stampa…
Acido naftalin-2-acetico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
N0352-25G N0352-5G
TCIAN0352-25GEA 118 EUR
TCIAN0352-25G TCIAN0352-5G
Acido naftalin-2-acetico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Acido naftalin-2-acetico
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 352 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 139…142 °C
Densità: 1,29 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004126
CAS Number: 581-96-4
EINECS: 209-475-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a4a98e87bb3784f46e6ca8f12d2a497f5f29237&vid=5a4a98e87bb3784f46e6ca8f12d2a497f5f29237&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 145.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency