Stampa…

(±)-2-Methylvaleric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: (±)-2-Methylpentanoic acid, 2-Methylpentanoic Acid, 2-Methylvaleric Acid

M0610-25ML M0610-500ML
TCIAM0610-25MLEA 16 EUR
TCIAM0610-25ML TCIAM0610-500ML
(±)-2-Methylvaleric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-2-Methylvaleric acid
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Punto di ebollizione: 195°C
Punto di fusione: –85 °C
Densità: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 107°C
MDL Number: MFCD00002671
CAS Number: 97-61-0
EINECS: 202-594-9
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f35a528d6bd5e8d5b3acf34b5afcb7adb2edc7cd&vid=f35a528d6bd5e8d5b3acf34b5afcb7adb2edc7cd&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR