Stampa…
Triethyl citrate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
C0367-25G C0367-500G
TCIAC0367-25GEA 16 EUR
TCIAC0367-25G TCIAC0367-500G
Triethyl citrate ≥99.0% (by GC)
Triethyl citrate
Formula: C₁₂H₂₀O₇
Punto di ebollizione: 294 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –55 °C
Densità: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 176°C
MDL Number: MFCD00009201
CAS Number: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Merck Index: 14,02326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00b468a3bae2dc076cdf2a8c57966622f4f2664d&vid=00b468a3bae2dc076cdf2a8c57966622f4f2664d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %