Dietil maleato ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₂O₄ Punto di ebollizione: 225 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –11 °C Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 107°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009191 CAS Number: 141-05-9 EINECS: 205-451-9 Merck Index: 14,03123 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |