Diisobutyl phthalate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
P0298-25G
P0298-500G
TCIAP0298-25GEA
17
EUR
TCIAP0298-25G
TCIAP0298-500G
Diisobutyl phthalate ≥98.0% (by GC)
Diisobutyl phthalate
Formula:
C₁₆H₂₂O₄ Punto di ebollizione: 320°C Punto di fusione: –64 °C Densità: 1,04 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 180°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00026480 CAS Number: 84-69-5 EINECS: 201-553-2 UN: 3082 ADR: 9,III |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Acid Value | max. 0.5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...