Stampa…
Dibutil sebacato ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Sebacic acid dibutyl ester, 1,10-Decanedioic acid dibutyl ester, Dibutyl decanedioate
S0023-25ML S0023-500ML
TCIAS0023-25MLEA 17 EUR
TCIAS0023-25ML TCIAS0023-500ML
Dibutil sebacato ≥98.0% (by GC)
Dibutil sebacato
Formula: C₁₈H₃₄O₄
Peso molecolare: 314,47 g/mol
Punto di ebollizione: 345°C
Punto di fusione: –10°C
Densità: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 190°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00027218
CAS Number: 109-43-3
EINECS: 203-672-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25f6b93fb31d16a42b40454335fdc4c628fd2fb6&vid=25f6b93fb31d16a42b40454335fdc4c628fd2fb6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %