Stampa…
Metile salicilato ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
S0015-25G S0015-500G
TCIAS0015-25GEA 16 EUR
TCIAS0015-25G TCIAS0015-500G
Metile salicilato ≥99.0% (by GC)
Metile salicilato
Formula: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
Punto di ebollizione: 224°C
Punto di fusione: –9°C
Densità: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 97°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002214
CAS Number: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 14,06120
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e9d68e443778019f895096cc9c89cc169c0b45d&vid=1e9d68e443778019f895096cc9c89cc169c0b45d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid to pass test