Stampa…
Dimetil-carbonato ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C0053-500ML C0053-25ML C0053-100ML
TCIAC0053-500MLEA 48 EUR
TCIAC0053-500ML TCIAC0053-25ML TCIAC0053-100ML
Dimetil-carbonato ≥98.0% (by GC)
Dimetil-carbonato
Formula: C₃H₆O₃
Punto di ebollizione: 90°C
Punto di fusione: 4°C
Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 17°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008420
CAS Number: 616-38-6
EINECS: 210-478-4
UN: 1161
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03241
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b80c437ea2c9a7fb10d6cee82a8793c0c0e998a7&vid=b80c437ea2c9a7fb10d6cee82a8793c0c0e998a7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %