Stampa…
Etil butirato ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Butanoic acid ethyl ester, Butyric acid ethyl ester
B0759-25ML B0759-500ML
TCIAB0759-25MLEA 17 EUR
TCIAB0759-25ML TCIAB0759-500ML
Etil butirato ≥98.0% (by GC)
Etil butirato
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116.16 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
Punto di fusione: -92
Flash Pt: 23°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009394
CAS Number: 105-54-4
EINECS: 203-306-4
UN: 1180
ADR: 3 III
Merck Index: 14,03775
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c07d6f7c3c418dbf15513ac4993e399e5ef52d04&vid=c07d6f7c3c418dbf15513ac4993e399e5ef52d04&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %