Stampa…
3-Aminobenzamide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: m-Aminobenzamide, INO-1001
A0630-25G A0630-5G
TCIAA0630-25GEA 112 EUR
TCIAA0630-25G TCIAA0630-5G
3-Aminobenzamide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Aminobenzamide
Formula: C₇H₈N₂O
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 341 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 111…115 °C
MDL Number: MFCD00007989
CAS Number: 3544-24-9
EINECS: 222-586-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33d63c5f7d57a58b0eb36cfecb2c1fb1d0b0909b&vid=33d63c5f7d57a58b0eb36cfecb2c1fb1d0b0909b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency