Stampa…
Acetammide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
A0007-500G A0007-25G
TCIAA0007-500GEA 140 EUR
TCIAA0007-500G TCIAA0007-25G
Acetammide ≥98.0% (by GC)
Acetammide
Formula: C₂H₅NO
Peso molecolare: 59,07 g/mol
Punto di ebollizione: 221,1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 78…81 °C
Densità: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008023
CAS Number: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Merck Index: 14,00043
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42217f03134d8a5ed18aed0d37ee8372137faa4a&vid=42217f03134d8a5ed18aed0d37ee8372137faa4a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency