Stampa…
N,N-Dimetilacetammide ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0641-25ML D0641-500ML
TCIAD0641-25MLEA 18 EUR
TCIAD0641-25ML TCIAD0641-500ML
N,N-Dimetilacetammide ≥99.0% (by GC)
N,N-Dimetilacetammide
Formula: CH₃CON(CH₃)₂
Punto di ebollizione: 165°C
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 66°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008686
CAS Number: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d42c87d67b1d72dea40510f6fb4e26fc85d45278&vid=d42c87d67b1d72dea40510f6fb4e26fc85d45278&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %