Stampa…
3-Nitrobenzoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: m-Nitrobenzoyl chloride
N0174-25G N0174-500G
TCIAN0174-25GEA 21 EUR
TCIAN0174-25G TCIAN0174-500G
3-Nitrobenzoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Nitrobenzoyl chloride
Formula: C₇H₄ClNO₃
Peso molecolare: 185,57 g/mol
Punto di ebollizione: 275 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 30…33 °C
Densità: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007247
CAS Number: 121-90-4
EINECS: 204-505-9
UN: 2923
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de501305e3b3547ca656e3a8b344384f42aafd4b&vid=de501305e3b3547ca656e3a8b344384f42aafd4b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Toluene very faint turbidity