Stampa…
Acetile cloruro ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
A0082-100G A0082-500G
TCIAA0082-100GEA 19 EUR
TCIAA0082-100G TCIAA0082-500G
Acetile cloruro ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Acetile cloruro
Formula: C₂H₃ClO
Punto di ebollizione: 52°C
Punto di fusione: –112°C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 5°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000719
CAS Number: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 1717
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00085
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0240b98be12a9dd9a4b69a2b91f488ced54b0c9&vid=f0240b98be12a9dd9a4b69a2b91f488ced54b0c9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %