Stampa…
4,4'-Dimethoxybenzil ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
A1028-25G A1028-5G
TCIAA1028-25GEA 102 EUR
TCIAA1028-25G TCIAA1028-5G
4,4'-Dimethoxybenzil ≥98.0% (by GC)
4,4'-Dimethoxybenzil
Formula: C₁₆H₁₄O₄
Punto di ebollizione: 215 - 219 °C (3 -rr)
Punto di fusione: 128…131 °C
Densità: 1,36 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008405
CAS Number: 1226-42-2
EINECS: 214-960-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22d377db000010e2f7650bb0089f95d43774eb6b&vid=22d377db000010e2f7650bb0089f95d43774eb6b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 135.0 deg-C