Stampa…

9,10-Antrachinone ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Anthracene-9,10-dione, Anthraquinone

A0502-25G A0502-500G
TCIAA0502-25GEA 17 EUR
TCIAA0502-25G TCIAA0502-500G
9,10-Antrachinone ≥98.0% (by GC)
9,10-Antrachinone
Formula: C₁₄H₈O₂
Peso molecolare: 208,22 g/mol
Punto di ebollizione: 380°C
Punto di fusione: 284°C
Densità: 1,419 to 1.438 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 185 °C
MDL Number: MFCD00001188
CAS Number: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,00687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b08a06e493615c9382a6b8877e1de05e9c2e243&vid=6b08a06e493615c9382a6b8877e1de05e9c2e243&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR