Stampa…
2',6'-Dihydroxyacetophenone ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,6-Dihydroxyacetophenone
D1716-25G D1716-5G
TCIAD1716-25GEA 74 EUR
TCIAD1716-25G TCIAD1716-5G
2',6'-Dihydroxyacetophenone ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2',6'-Dihydroxyacetophenone
Formula: C₈H₈O₃
Punto di ebollizione: 296 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 155…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002270
CAS Number: 699-83-2
EINECS: 211-833-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2b8052ab9a8cc4f582d64617b0a84757ddbc474&vid=b2b8052ab9a8cc4f582d64617b0a84757ddbc474&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C