7-Hydroxycoumarin ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
Umbelliferone, 7-Hydroxy-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxy-2-benzopyrone
H0236-25G
H0236-5G
TCIAH0236-25GEA
47
EUR
TCIAH0236-25G
TCIAH0236-5G
7-Hydroxycoumarin ≥98.0% (by GC)
7-Hydroxycoumarin
Formula:
C₉H₆O₃ Peso molecolare: 162,14 g/mol Punto di ebollizione: 382 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 204…206 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006878 CAS Number: 93-35-6 EINECS: 202-240-3 Merck Index: 14,09847 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...