Stampa…

4-Nitrobenzophenone ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: p-Nitrobenzophenone

N0365-10G N0365-25G
TCIAN0365-10GEA 25 EUR
TCIAN0365-10G TCIAN0365-25G
4-Nitrobenzophenone ≥99.0% (by GC)
4-Nitrobenzophenone
Formula: C₁₃H₉NO₃
Peso molecolare: 227,22 g/mol
Punto di fusione: 136…137 °C
Densità: 1,406 g/cm³ (0 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007354
CAS Number: 1144-74-7
EINECS: 214-542-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e48ed9ec52c23ac28e7fa51781bdac57f10f252&vid=2e48ed9ec52c23ac28e7fa51781bdac57f10f252&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 137.0 to 140.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR