Stampa…
4,4'-Bis(dimetilammino)benzofenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Chetone di Michler
Nl 4,4'-bis(dimethylamino
B0481-25G B0481-500G B0481-100G
TCIAB0481-25GEA 23 EUR
TCIAB0481-25G TCIAB0481-500G TCIAB0481-100G
4,4'-Bis(dimetilammino)benzofenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,4'-Bis(dimetilammino)benzofenone
Formula: C₁₇H₂₀N₂O
Peso molecolare: 268.36 g/mol
Punto di ebollizione: 428
Punto di fusione: 172
Flash Pt: 220
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008312
CAS Number: 90-94-8
EINECS: 202-027-5
Merck Index: 14,06177
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2bd084b7efbb27eb705bad5e93639018bba03d4&vid=c2bd084b7efbb27eb705bad5e93639018bba03d4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C