Oxalacetic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₄O₅ Punto di ebollizione: 310 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 182…183 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002592 CAS Number: 328-42-7 EINECS: 206-329-8 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,06909 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Solubility in hot Water | almost transparency |