Stampa…
3-Acetylbenzoic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
A1652-1G A1652-5G
TCIAA1652-1GEA 165 EUR
TCIAA1652-1G TCIAA1652-5G
3-Acetylbenzoic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Acetylbenzoic acid
Formula: C₉H₈O₃
Punto di ebollizione: 343 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 172 °C
Densità: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00045847
CAS Number: 586-42-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61edf6d26bcf1e01d8f0021a03c3a5a0ce86ffe8&vid=61edf6d26bcf1e01d8f0021a03c3a5a0ce86ffe8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 161.0 to 167.0 deg-C