Stampa…
N-Metil-2-pirrolidone (NMP) ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
M0418-25ML M0418-500ML M0418-100ML
TCIAM0418-25MLEA 17 EUR
TCIAM0418-25ML TCIAM0418-500ML TCIAM0418-100ML
N-Metil-2-pirrolidone (NMP) ≥99.0% (by GC)
N-Metil-2-pirrolidone (NMP)
Formula: C₅H₉NO
Peso molecolare: 99.13 g/mol
Punto di ebollizione: 202°C
Punto di fusione: –24°C
Flash Pt: 95°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003193
CAS Number: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 14,06117
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=150f8dd99c84b55e9507e4974447c260f6c402d1&vid=150f8dd99c84b55e9507e4974447c260f6c402d1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %