Stampa…
2-Pirrolidone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Pyrrolidin-2-one
P0575-25G P0575-500G
TCIAP0575-25GEA 16 EUR
TCIAP0575-25G TCIAP0575-500G
2-Pirrolidone ≥98.0% (by GC)
2-Pirrolidone
Formula: C₄H₇NO
Peso molecolare: 85,11 g/mol
Punto di ebollizione: 245°C
Punto di fusione: 24…26 °C
Densità: 1,1115 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005270
CAS Number: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Merck Index: 14,08016
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40381f263d2ec9a2897e3018f3883cf9507a343c&vid=40381f263d2ec9a2897e3018f3883cf9507a343c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency