Stampa…
3-Hexyne-2-one ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Hex-3-yn-2-one
H0741-1ML H0741-5ML
TCIAH0741-1MLEA 41 EUR
TCIAH0741-1ML TCIAH0741-5ML
3-Hexyne-2-one ≥95.0% (by GC)
3-Hexyne-2-one
Formula: C₆H₈O
Peso molecolare: 96,13 g/mol
Punto di ebollizione: 77°C
Densità: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 39°C
MDL Number: MFCD00041627
CAS Number: 1679-36-3
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2c7a4d761d6ecc1e060bf78d6e3494625d3e7b5&vid=e2c7a4d761d6ecc1e060bf78d6e3494625d3e7b5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %