Stampa…
Etilene carbonato ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
E0076-25G E0076-500G
TCIAE0076-25GEA 17 EUR
TCIAE0076-25G TCIAE0076-500G
Etilene carbonato ≥99.0% (by GC)
Etilene carbonato
Formula: C₃H₄O₃
Punto di ebollizione: 243 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 36 °C
Densità: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005382
CAS Number: 96-49-1
EINECS: 202-510-0
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 37.0 to 39.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency