Benzofenone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
Formula:
C₁₃H₁₀O Punto di ebollizione: 305°C Punto di fusione: 47…49 °C Densità: 1,085 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 150 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003076 CAS Number: 119-61-9 EINECS: 204-337-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,01098 |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 48.0 to 50.0 deg-C |
Solubility in EtOH | almost transparency |
Ignition residue (Sulfate) | max. 0.05 % |