Stampa…
Nicotinonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 3-Pyridinecarbonitrile, 3-Cyanopyridine, Pyridine-3-carbonitrile
C0456-25G C0456-500G
TCIAC0456-25GEA 16 EUR
TCIAC0456-25G TCIAC0456-500G
Nicotinonitrile ≥98.0% (by GC)
Nicotinonitrile
Formula: C₆H₄N₂
Punto di ebollizione: 201°C
Punto di fusione: 48…51 °C
Densità: 1,159 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006372
CAS Number: 100-54-9
EINECS: 202-863-0
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency