Stampa…
Propiononitrile ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
P0514-25ML P0514-500ML P0514-100ML
TCIAP0514-25MLEA 17 EUR
TCIAP0514-25ML TCIAP0514-500ML TCIAP0514-100ML
Propiononitrile ≥99.0% (by GC)
Propiononitrile
Formula: C₃H₅N
Punto di ebollizione: 96°C
Punto di fusione: –93 °C
Densità: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 13°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001948
CAS Number: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
UN: 2404
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07827
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b00b09f22385bb28657bf06c2250c61397c162e2&vid=b00b09f22385bb28657bf06c2250c61397c162e2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %