Stampa…
3-Chloro-2-methoxypyridine ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C2565-1G C2565-5G
TCIAC2565-1GEA 28 EUR
TCIAC2565-1G TCIAC2565-5G
3-Chloro-2-methoxypyridine ≥97.0% (by GC)
3-Chloro-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₆ClNO
Punto di ebollizione: 53°C
MDL Number: MFCD03095227
CAS Number: 13472-84-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d14bebddec52a574f583f8201417d132dd4a0155&vid=d14bebddec52a574f583f8201417d132dd4a0155&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %