1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₆Cl₂O₂ Punto di ebollizione: 401 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 245…250 °C Densità: 1,63 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00001190 CAS Number: 82-46-2 EINECS: 201-424-0 |
|
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 248.0 to 253.0 deg-C |
Solubility in hot Nitorobenzen | very faint turbidity |