Stampa…
3-Chlorobenzophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: m-Chlorobenzophenone
C1775-25G C1775-500G
TCIAC1775-25GEA 42 EUR
TCIAC1775-25G TCIAC1775-500G
3-Chlorobenzophenone ≥98.0% (by GC)
3-Chlorobenzophenone
Formula: C₁₃H₉ClO
Peso molecolare: 216,67 g/mol
Punto di ebollizione: 332°C
Punto di fusione: 83°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009816
CAS Number: 1016-78-0
EINECS: 213-809-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc65adcca8938560f1316e0d361039fec902e326&vid=bc65adcca8938560f1316e0d361039fec902e326&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C