Stampa…
6-Chloropurine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-7H-purine, 6-Chloro-1H-purine, 6-Chloro-9H-purine
C0278-25G C0278-5G
TCIAC0278-25GEA 202 EUR
TCIAC0278-25G TCIAC0278-5G
6-Chloropurine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
6-Chloropurine
Formula: C₅H₃ClN₄
Punto di ebollizione: 185 - 192 °C (2 -rr)
Punto di fusione: 178…179 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00075825
CAS Number: 87-42-3
EINECS: 201-745-6
Merck Index: 14,02161
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f8804410e476380d3c1fccdafc63a467998390b&vid=5f8804410e476380d3c1fccdafc63a467998390b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water within almost transparency