Stampa…

Dimetildiclorosilano ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Pericolo

D0358-25ML D0358-100ML
TCIAD0358-25MLEA 16 EUR
TCIAD0358-25ML TCIAD0358-100ML
Dimetildiclorosilano ≥98.0% (by GC)
Dimetildiclorosilano
Formula: C₂H₆Cl₂Si
Punto di ebollizione: 70°C
Punto di fusione: –76 °C
Densità: 1,0745 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -7°C
MDL Number: MFCD00000491
CAS Number: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
UN: 1162
ADR: 3,II
REACH: 01-2119437250-51
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35035e0b371238b307a42c4b443a96c981e877a1&vid=35035e0b371238b307a42c4b443a96c981e877a1&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR