Stampa…
4,4'-DDE ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: p,p'-DDE
B0133-1G B0133-5G
TCIAB0133-1GEA 73 EUR
TCIAB0133-1G TCIAB0133-5G
4,4'-DDE ≥99.0% (by GC)
4,4'-DDE
Formula: C₁₄H₈Cl₄
Peso molecolare: 318,03 g/mol
Punto di ebollizione: 316,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 88…90 °C
Densità: 1,506 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000837
CAS Number: 72-55-9
EINECS: 200-784-6
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47568d690988bb3f575666852e1b4586d13c1a8a&vid=47568d690988bb3f575666852e1b4586d13c1a8a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 88.0 to 90.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency