Stampa…
2,4,6-Tricloropiridina ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H56787.06 H56787.14
H56787.06EA 111 EUR
H56787.06 H56787.14
2,4,6-Tricloropiridina ≥97%
2,4,6-Tricloropiridina
Purity: 97% CAS No.: 16063-69-7 Molecular Formula: C5H2Cl3N Formula Weight: 182.44 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 33-37° MDL No.: MFCD00971928
Formula: C₅H₂Cl₃N
Punto di fusione: 33…37 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00971928
CAS Number: 16063-69-7