Stampa…
3-Cyanobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Formylbenzonitrile
C0429-25G C0429-5G
TCIAC0429-25GEA 231 EUR
TCIAC0429-25G TCIAC0429-5G
3-Cyanobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
3-Cyanobenzaldehyde
Formula: C₈H₅NO
Peso molecolare: 131,13 g/mol
Punto di ebollizione: 210°C
Punto di fusione: 77…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003344
CAS Number: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f87b1e2be6f9ac65a9c3635250b6f807ec49a55&vid=4f87b1e2be6f9ac65a9c3635250b6f807ec49a55&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency