Stampa…

5-Methyl-2-furaldehyde ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 5-Methylfurfural, 5-Methyl-2-Furaldehyde

M0254-25ML M0254-500ML
TCIAM0254-25MLEA 16 EUR
TCIAM0254-25ML TCIAM0254-500ML
5-Methyl-2-furaldehyde ≥98.0% (by GC)
5-Methyl-2-furaldehyde
Formula: C₆H₆O₂
Peso molecolare: 110,11 g/mol
Punto di ebollizione: 187°C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 72°C
MDL Number: MFCD00003232
CAS Number: 620-02-0
EINECS: 210-622-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e508c86b3994b5a4e84399a78331e45165d9b55&vid=9e508c86b3994b5a4e84399a78331e45165d9b55&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR